Imprimer
Surlunettes, uvex super OTG
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 36.6 EUR
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Surlunettes, uvex super OTG
Lunettes
Les surlunettes Super OTG dotées de la technologie Grilamid® (association de plastiques durs et souples) possèdent des branches latérales fines, sans charnière. Elles associent les avantages des lunettes à branches au confort d'un serre-tête.
  • Grilamid®: résistance élevée aux impacts ainsi qu'aux produits chimiques, même à faible température
  • Branches faciles et rapides à ajuster: extrémités lisses et flexibles
  • Inclinaison des oculaires de 11° pour une bonne visibilité vers le bas, ce qui évite les chutes
  • Galbe des oculaires pour une excellente protection de
En savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable