Imprimer
Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
P134-33EA 94.1 EUR
P134-33 P134-38
Zinc sulfate heptahydraté Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinc sulfate heptahydraté
Certifications: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 287.54 g/mol
Point de fusion: 100
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,10293