Zinc oxyde Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
Certifications: Meets Ph. Eur. Chemical Specifications.
Formule:
ZnO Poids moléculaire: 81.39 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011300 Numéro CAS: 1314-13-2 UN: 3077 ADR: 9 III |