Imprimer
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7586-02EA 373.6 EUR
7586-02 7586-03 7586-01 7586-05 7586-04
Résine pour chromatographie échangeuse d'ions, J.T. Baker®, BAKERBOND® PolyABx Multimode
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
La résine pour chromatographie échangeuse d'ions multimode (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx fonctionne comme une résine à échange de cations faibles à la sélectivité améliorée, pour une séparation de niveau supérieur dans les applications de chromatographie de processus.
Bénéficiant d’une chimie de surface créée par l’entreprise, qui combine les fonctions d'échange de cations faibles, les sites d'échange d'anions faibles et l’hydrophilie, le milieu de chromatographie par échange de cations multimode BAKERBOND® PolyABx tire parti de sa sélectivité unique pour fournir des performances de purification élevées pour une large gamme de produits biopharmaceutiques.
Conçue et fabriquée par Avantor dans le respect des normes élevées définies pour nos produits chimiques J.T.Baker®, on peut utiliser la résine J.T.Baker® BAKERBOND® PolyABx pour échange d'ions avec d’autres résines J.T.Baker® BAKERBOND® afin d'améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus chromatographique.