Imprimer
Colonnes pour HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Fournisseur: Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7441-00EA 1215.14 EUR
7441-00 7441-01
Colonnes pour HPLC, J.T.Baker®, BAKERBOND® BDC C18
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes sont parfaites pour déterminer les composants pharmaceutiques actifs. Elles sont munies d'un bouchon et conviennent à la chromatographie avec des composés de base.
  • Reproductibilité parfaite d'une colonne et d'un lot à l’autre
  • Pics précis et symétrie améliorée
La phase BAKERBOND® BDC C18 a bénéficié d'un traitement spécifique de désactivation des bases pendant la fabrication du matériau en silice, afin de réduire l’activité silanophile.