Imprimer
Flacons de solution de lavage oculaire, Duo
Fournisseur: Plum Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4801 4800 4861
118-0094EA 240 EUR
118-0094 118-0093 118-0480
Flacons de solution de lavage oculaire, Duo
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Solution de chlorure de sodium 0,9% stérile. Pour les blessures dues à des corps étrangers tels que la poussière, la saleté, etc. Solution tampon phosphate stérile 4,9% pour neutraliser les acides et les alcalis.
  • Fourni avec un dispositif de rinçage simultané des deux yeux
  • Sert également au remplissage des douches oculaires Duo
Temps de rinçage : environ 2 min. / 5 min.
Durée de conservation : 3 ans