De nombreuses applications exigent une source de refroidissement fiable. Les refroidisseurs à circulation de la gamme Unichiller® offrent une solution idéale pour un refroidissement écologique et économique en laboratoire et en milieu industriel. Vous pouvez choisir parmi plus de 50 modèles refroidis par air ou par eau, avec des puissances de refroidissement allant de 0,3 à 50 kW. Une gestion efficace de l'énergie permet de réduire les coûts d'exploitation et l'utilisation d'eau douce. Ces refroidisseurs à circulation sont une solution permettant d'économiser les ressources et d'obtenir un retour sur investissement rapide.
- Construction robuste en acier inoxydable, idéale pour les applications simples
- Grand écran OLED
- Opérations simples grâce au menu de navigation
- Facile à remplir et à vider, avec indicateur de niveau de remplissage
- Interfaces USB et RS232
Un calcul des coûts de l'eau et des eaux usées montre qu'un Minichiller peut économiser jusqu'à 48000 litres d'eau par semaine ouvrable et, grâce à son faible prix d'achat, le retour sur investissement est très rapide. Les unités sont peu encombrantes, ne nécessitant que 225×360 mm sur la paillasse du laboratoire et sont donc adaptées au refroidissement des blocs réacteurs, des pompes à vide, des évaporateurs rotatifs ou des échangeurs de chaleur. Les Minichillers procurent des conditions d'application stables grâce à des valeurs constantes de température, de pression et de débit. Ils sont également parfaits pour un fonctionnement continu à des températures ambiantes allant jusqu'à 40 °C. Malgré leur prix d'achat économique, les refroidisseurs sont bien équipés et disposent d'un grand indicateur de température, d'un indicateur de niveau de remplissage, ainsi que de LED indiquant le statut de la pompe, du refroidissement et du chauffage. Un chauffage de 1 kW est disponible en option, ce qui permet d'étendre la plage de température à +100 °C. Les Minichillers sont disponibles en modèles refroidis par air ou par eau et utilisent des réfrigérants naturels.
Les Unichillers conviennent à l'évacuation de la chaleur des processus chimiques, au refroidissement des installations techniques ou à l'alimentation centrale en eau de refroidissement des laboratoires. Tous les Unichillers sont conçus pour fonctionner en continu à des températures ambiantes allant jusqu'à +40 °C. L'installation à l'extérieur est possible grâce aux packs de protection contre les intempéries et de fonctionnement en hiver proposés en option. Les pompes sont disponibles avec une pression et un débit accrus pour les applications avec des pertes de charge élevées.
Le contrôleur OLÉ associe une technologie de pointe à une utilisation simple. Les modèles OLÉ conviennent aux tâches de routine dans la recherche et l'industrie et constituent un équipement de base orienté vers la pratique. La connexion d'un capteur PT100 est disponible en option pour afficher (et non contrôler) par exemple la température du processus (uniquement disponible en usine, surcoût).
Pompe d'aspiration max : 10,5 L/min; 170 mbar (Minichiller 300 OLÉ, 300w OLÉ, 300-H OLÉ, 300w-H OLÉ et 280 OLÉ) et 18 L/min; 400 mbar (Minichiller 600 OLÉ, 600-H OLÉ, 600w OLÉ et 900w OLÉ).
Informations de commande: Accessoires inclus. Il existe également des accessoires en option.
Attention: Capacité de refroidissement à +15 ; 0 ; -10 et -20 °C