Imprimer
Dressing forceps, micro
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWC201-10 HWC202-10 HWC203-11 HWC200-10 HWC204-11
HAMMHWC201-10EA 133 EUR
HAMMHWC201-10 HAMMHWC202-10 HAMMHWC203-11 HAMMHWC200-10 HAMMHWC204-11
Dressing forceps, micro
Pinces
WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).
  • Resistant to corrosion
  • Anti-magnetic
  • Serrated