Imprimer
Casques de sécurité, G3501
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
G3501MRD G3501MVI G3501MGU G3501MGP G3501MBB G3501MOR
111-2319EA 87.6 EUR
111-2319 111-2320 111-2317 111-2316 111-2315 111-2318
Casques de sécurité, G3501
Casques Casques de sécurité
Le casque de sécurité industriel électriquement isolant 3M™ G3501 est conçu pour des niveaux élevés de protection dans les applications les plus difficiles. Ce casque léger et durable présente une solution pour un large éventail de produits de protection auditive, oculaire et faciale, conçus pour résister à des environnements de transformation des métaux sans compromettre la compatibilité, le confort et sa facilité d'utilisation.
  • Compatible avec une large gamme de produits de sécurité et d'accessoires de transformation des métaux pour fournir la solution complète à votre application
  • Disponibles dans 6 coloris à des fins de marquage et d'identification
Size: 530 to 620 mm, weight: 392 g.
Certifications: PPE Directive (89/686/EEC); EN 397:2012; EN 50365:2002 for live-working in low voltage environments, approved for use at temperatures ranging from –30 to +150 °C.