Imprimer
Gel de silice, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm pour la chromatographie, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1830.9025EA 0 EUR
1830.9025 1830.1000 1830.0500
Gel de silice, BAKER ANALYZED® 0.063 - 0.200 mm pour la chromatographie, J.T.Baker®
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Alcohol-Ether Soluble Substances max. 0.05 %
Loss on Drying max. 6.0 %