Imprimer
VWR®, Sacs cubiques 3D et conteneurs de support
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
734-2960EA 4000 EUR
734-2960 734-2961
VWR®, Sacs cubiques 3D et conteneurs de support
Sachets Sachets pour milieux de culture
Ces sacs cubiques 3D peuvent s’adapter aux conteneurs de support existants, mais peuvent également être fournis avec un conteneur correspondant en plastique ou en acier inoxydable.
Les sacs cubiques 3D sont disponibles en volumes de 200 et 500 L avec 2 orifices sur le haut du sac. Les deux orifices sont composés de tubes en silicone vulcanisés au platine et connecteurs MPX.
Les sacs cubiques VWR® 3D sont fabriqués à partir d’un film exclusif qui comprend une couche interne et externe en polyéthylène et une couche à barrière élevée contre l’oxygène. Le film présente une grande clarté et une grande flexibilité, et est résistant à une large gamme de produits chimique.
Certifications: Le film du sac est conforme à la norme EP 3.1.5; conforme aux normes ISO 10993-4, -5, -6, -10, -11; USP classe VI; sans composants d’origine animale (ADCF).
Informations de commande: Des sacs cubiques 3D spécifiques au client sont également disponibles. Pour plus d’informations sur la personnalisation, veuillez contacter votre agence Avantor.
Informations de livraison: Les sacs cubiques 3D sont livrés irradiés aux rayons gamma et prêts à être utilisés.