Imprimer
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PMP TPX
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-5572EA 2.9 EUR
612-5572 612-5573 612-5579 612-5587 612-5589 612-5596 612-5599 612-5601
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PMP TPX
Éprouvettes Éprouvettes graduées
En PMP (TPX), transparentes, forme haute, classe B.
  • Base hexagonale stable
  • Les graduations sont calibrées dans le moule pour la précision et l’uniformité
  • Excellente résistance chimique
  • Résiste à des températures de 0 à 121 °C en utilisation continue (jusqu’à 170 °C pour de courtes périodes)
  • Résine conforme aux exigences de la norme américaine de la FDA 21 CFR
Certifications: DIN 12681/ISO 6706