Imprimer
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Fournisseur: Dr. Weigert
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 0 
RECHERCHE / MAGASINIER / NOUZILLY
Bonjour, Pourquoi le laboClean FLA n'a-t-il plus la même couleur ?
Réponse
de VWR France Publié 24/06/2019
Bonjour, Concernant le changement de couleur du NEODISHER LaboClean FLA : Cela est dû au fait que le fabricant a adapté sa formule. Un des composés utilisés n'est plus fabriqué par un de leurs partenaires. Ils ont donc légèrement ajusté leur formulation, en conséquence. Les propriétés du produit, son efficacité et les concentrations utilisées restent inchangées. Le produit qui était habituellement marron clair sera désormais incolore à jaune clair. Les lots concernés sont tous ceux produits après le lot 627804/01.2019. Vous recevrez la lettre du fabricant par email.
411230 411233 411226
148-3144EA 234 EUR
148-3144 148-3222 148-3149
Détergents liquides pour le nettoyage automatisé du verre, neodisher® FLA
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
neodisher® LaboClean FLA
  • Concentré liquide alcalin pour applications universelles, sans phosphates, surfactant, ni agent oxydant
  • Composants: 5 - 15% de polycarboxylates
  • Dosage: 2 - 6 ml/l
Attention: la plupart des matériaux étant corrosifs ou irritants, ces derniers doivent être choisis avec soin pour le nettoyage des produits en aluminium et en titane. Merci de lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.