Imprimer
Ammonium hydrogénocarbonate, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium bicarbonate
MQ100
5.43835.0100 5.43835.0250
5.43835.0100EA 88.6 EUR
5.43835.0100 5.43835.0250
Ammonium hydrogénocarbonate, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Ammonium hydrogénocarbonate
Synonyms: Ammonium bicarbonate; Ammonium carbonate
Formule: NH₄HCO₃
Poids moléculaire: 79.06 g/mol
Point de fusion: 35
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Indice Merck: 13,00497
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 99,0 - 101,0%
Identity Passes test
Non-volatile matter ≤0,05%
Aluminium ≤2 ppm
Calcium ≤5 ppm
Copper ≤0,1 ppm
Iron ≤5 ppm
Potassium ≤1 ppm
Magnesium ≤10 ppm
Sodium ≤1 ppm
HPLC gradient suitability test for chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%