Imprimer
VWR® INCU-Line® Standard, Incubateurs réfrigérés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
390-0728EA 2150 EUR
390-0728 390-0729
VWR® INCU-Line® Standard, Incubateurs réfrigérés
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérés à convection forcée sont dôtés d'une cuve interne en acier inoxydable, la carcasse extérieure est en acier avec finition poudrée. Le modèle IL 68R a une porte extérieure vitrée, les modèles IL 150R/250R une porte extérieure pleine et une porte interne en verre. Toutes les versions comportent un éclairage interne LED, un port d'accès de 30 mm, une horloge et une minuterie, une prise électrique interne, une mémoire interne (qui enregistre jusqu'à 2046 données) et une interface USB (à l'arrière) pour le téléchargement de données vers un PC.
  • Contrôle par microprocesseur, affichage graphique LCD, stockage allant jusqu'à trois programmes à six segments
  • Plage de température de +3 à 70 °C
  • Minuterie de 1 minute à 31 jours ou opération en continue
  • Fonction en boucle jusqu'à 99 fois ou sans fin
  • Modèles IL 150R empilables sans accessoire supplémentaire
Tous les modèles Standard présentent les caractéristiques suivantes:
* Régulation de la sur-et-sous température grâce au thermostat de sécurité de classe 3.3 Classe ce qui protège les échantillons et l'incubateur
* Alarme sonore et visuelle pour la température et en cas de défaillance du sytème de contrôle de la puissance
* Alarme en cas de défaillance du capteur de température
* Porte verrouillable et d'alarme en cas d'ouverture de porte
* La fonction d'auto-diagnostic
Informations de livraison: Fournis avec des grilles en acier avec revêtement, certificat d'essai (données mesurées à 37 °C), et logiciel de contrôle de base.