Agarose Molecular_Biology Type 1, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
It is suitable for a wide range of nucleic acid electrophoresis and immunoelectrophoresis applications.
Synonyms: Agarose 10; Agarose 15; Agarose 25; Agarose IEF.
Point de fusion:
87…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081294 Numéro CAS: 9012-36-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Gel strength | ≥1200 g/cm² |
Gelling range (1,5%) | 36 - 39 °C |
EEO (-mr) | ≤0,10 |
Sulphate | ≤0,15% |
DNase, RNase, protease | None detected |
Storage | Store at 15 to 30 °C, protect from moisture |