Imprimer
Récipients, col large, PFA
Fournisseur: SAVILLEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
100-0060-01 100-0360-01 100-2000-01
SAVI100-0060-01EA 44.8 EUR
SAVI100-0060-01 SAVI100-0360-01 SAVI100-2000-01
Récipients, col large, PFA
Pots Pots à usage général
Les bocaux sont fabriqués en PFA translucide moulé.
  • Excellente résistance chimique
  • Excellente résistance à la température
  • Bouchons à vis disponibles séparément
Échantillonnage, stockage et transport. L'intérieur est arrondi pour faciliter le prélèvement de l'échantillon.