Acide orthophosphorique ≥85.0%, LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide phosphorique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
H₃PO₄ Poids moléculaire: 98 g/mol Point d'ébullition: 158 Point de fusion: 21 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011340 Numéro CAS: 7664-38-2 UN: 1805 ADR: 8 III Indice Merck: 14,07344 |
Résultats des tests de spécification
Assay (Alkalimetric) | ≥85,0% |
Identity | Passes Test |
Colour | ≤10 Hazen |
Insoluble matter | ≤10 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0,020 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0,050 ppm |
Copper (Cu) | ≤0,025 ppm |
Iron (Fe) | ≤0,020 ppm |
Pottasium (K) | ≤0,050 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0,020 ppm |
Sodium (Na) | ≤0,10 ppm |
HPLC gradient suitability test (220, 254 and 280 nm) | ≤10 ppm |
Chromophore purity | ≥99,999% |