Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine, blanc ≥97.0%, Solide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine stabilises Cu(I) towards disproportionation and oxidation thus enhancing its catalytic effect in the azide-acetylene cycloaddition.
- Incompatible with heat and oxidising agents
- Store at −20 °C
Formule:
C₃₀H₃₀N₁₀ Point de fusion: 132…143 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD09265124 Numéro CAS: 510758-28-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) | White |
Form | Solid |
Assay by NMR |
|
Solubility | Soluble in DMSO, DMF |