Imprimer
Conductimètre, portable, Orion Star™ A322
Fournisseur: Thermo Orion
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
STARA3220 STARA3225 STARA3226
663-0216EA 1070 EUR
663-0216 663-0217 ORIOSTARA3226
Conductimètre, portable, Orion Star™ A322
Compteurs électrochimiques Conductimètres
Ce conductimètre portable est conçu pour une large gamme de tests de conductivité, de matières totales dissoutes (TDS), de salinité, de résistivité et de température, et d'applications de terrain. L'appareil de mesure est adapté pour être utilisé sur les sites les plus exigeants grâce à son boîtier IP67.
  • Écran graphique rétroéclairé informatif et facile à lire, avec des instructions à l'écran claires, simplifiant son utilisation
  • Indicateur de stabilité de mesure et modes de lecture sélectionnables : la fonction de lecture automatique contient une mesure stable, la fonction « Continu » indique les valeurs qui changent avec une option de maintien, et la fonction de temporisation enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Le journal des données collecte et horodate jusqu'à 5000 groupes de mesures avec un ID d'échantillon et un ID d'utilisateur en option
  • Le journal des étalonnages enregistre les dix derniers étalonnages
  • La mémoire non volatile de l'appareil de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même en cas de coupure d'alimentation
  • Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert des données vers un ordinateur à l'aide de connexions USB ou RS232
  • Options d'alimentation flexibles, avec piles AA ou adaptateur d'alimentation universel en option
Effectuez jusqu'à cinq étalonnages de conductivité en cinq points avec l'option d'édition d'étalonnage qui permet de fixer différents points sans recalibrage complet. Les valeurs de conductivité à sélection automatique offrent des résultats cohérents sur l'ensemble de la plage de mesure, sans avoir besoin d'un réétalonnage.
Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire, EP (USP) ou hors conductivité avec des températures de référence de 5, 10, 15, 20 ou 25°C.
Three year meter warranty avilable.
Informations de livraison: Livré avec quatre piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, un câble d'interface pour ordinateur, et le certificat de test de l'appareil de mesure.
Le kit 1 comprend en outre : un capteur optique d'oxygène dissous RDO 087010MD avec un câble de 3 mètres, une gaine d'étalonnage et une protection, un blindage d'appareil de mesure portable Orion Star A, et un étui rigide Orion star A.
Le kit 2 comprend en outre : une sonde de conductivité à 4 électrodes en époxy (K= 0,475) DuraProbe 013010MD avec un câble de 3 mètres ; des poches de conductivité standard 1413 µS ; des poches de solution de rinçage ; un étui de transport rigide pour appareil de mesure STARA-CS Star A.