Imprimer
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Marques : Hach
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2429800 2245100
705-0132EA 165 EUR
705-0132 HACH2245100
Nitrogen-nitrate reagent sets, LR
Kits de tests environnementaux
For determination of nitrogen-nitrate by the cadmium reduction method.