Imprimer
Colonnes capillaires, HT5
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
054631 054632 054641 054642 054655 054657 054658 054667 054633 054634
568-0182EA 513 EUR
568-0182 568-0183 568-0188 568-0189 568-0193 568-0194 568-0195 568-0199 568-0184 568-0185
Colonnes capillaires, HT5
Colonnes pour chromatographie
Phase unique pour haute température convenant pour une simulation de distillation et autres applications sur des pétroles.
5% phényle polycarborane-siloxane
Température max.: polyimide 380/400 °C; aluminium 460/480 °C
Peuvent remplacer: MXT-1 Sim Dist, HT-Sim, DistCB, MXT-500