Imprimer
VWR®, Béchers, jetables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : 4.0 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 3 Non : 3 
Prestation d'analyses / responsable service et achat / Aix en Provence
Oui, je le conseille
Le produit répond tout à fait à notre attente. Suffisamment souple pour verser dans le col étroit de fiole une poudre. Graduations bien lisibles
213-3915EA 24.6 EUR
213-3915 213-3916 213-3917 213-3918 213-3919 213-3920 213-3921 213-3922
VWR®, Béchers, jetables
Béchers
En PP, translucide.
  • Graduations en relief
  • Nervures pour un rangement facile
  • Autoclavables jusqu’à 121 °C
  • Avec bec
Bécher économique de grande qualité pour les tâches quotidiennes. Idéal pour un usage général en laboratoire.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904