Imprimer
Station de travail StarFish pour expériences multiples
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
505-80020-00 505-80025-00 505-80026-00 505-80040-00 505-80042-00 505-81010-00 505-81050-00 505-81060-00 505-81000-00 505-81001-00 505-80001-00
442-0614EA 296 EUR
442-0614 442-0619 442-0620 442-0624 442-0626 442-0645 442-0649 442-0650 442-0643 442-0644 442-0604
Station de travail StarFish pour expériences multiples
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Transforme un agitateur magnétique en une station de travail pour des expériences multiples, améliorez la productivité de votre laboratoire; utilisez un simple agitateur à plaque chauffante pour réaliser des expériences multiples. Pour les expériences simples de chauffage/agitation ou les applications plus complexes telles que la synthèse, les concentrations, les extractions et les distillations. Prend en charge une large gamme d'instruments de laboratoire en verre standard tels que les flacons, les tubes à essai, les béchers et les flacons à fond rond. Une gamme d'inserts est disponible pour les petits flacons ou les flacons à fond rond de 250 ml.
  • Agitation et chauffage puissants dans toutes les positions en même temps
  • Polyvalence totale, associez jusqu'à cinq PolyBlocks différents de taille identique ou différente ou utilisez un MonoBlock unique avec des puits multiples tous de taille identique
  • Les connecteurs sont équipés de vannes d'arrêt étanches
Pinces télescopiques cinq voies universelles, la pince StarFish permet d'utiliser des instruments en verre de presque n'importe quelle taille et est livrée avec des sangles de soutien en silicone ou en Velcro. Chaque pince est équipée de cinq bras télescopiques pouvant être allongés et verrouillés en position afin de répondre à vos besoins. L'utilisation de différentes sangles sur des pinces séparées permet de saisir le col du flacon à l'aide de la sangle en silicone pour le soulever tandis que le condensateur du dessus glisse le long de la sangle en Velcro
Le collecteur de distribution d'eau permet de répartir de manière homogène le liquide de refroidissement depuis une source unique vers cinq condensateurs au maximum et de regrouper le flux dans un seul tuyau d'évacuation. Deux collecteurs sont utilisés sur chaque installation, l'un pour distribuer l'eau vers les condensateurs et l'autre pour collecter le liquide de refroidissement pour la recirculation ou la vidange.
Le collecteur de distribution de gaz/vide permet de répartir de manière homogène le gaz ou le vide d'une source unique vers cinq positions ou récipients au maximum. (Pas de contrôle ni de régulation du débit de gaz/vide).