Imprimer
Sachets d'homogénéisation Stomacher®
Fournisseur: Seward (FermionX)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BA6040 BA6141 BA6041/CLR BA6141/STR BA6141/CLR BA6041/5/500 BA6042 BA6141/5/500 BA6041/STR BA6041 BA6040/CLR BA6040/CLR/STR BA6040/DBL/STR BA6040/STR BA6042/HD BA6041/LSTR
432-0017EA 239 EUR
432-0017 432-3121 432-3123 432-3124 432-3125 431-0130 432-3131 432-0025 432-3119 432-3126 432-0271 432-0272 432-3118 432-0273 SEWABA6042/HD SEWABA6041/LSTR
Sachets d'homogénéisation Stomacher®
Sachets Sachets d'homogénéisation
Les sachets Stomacher® sont tous fabriqués à partir de granulés de polymère vierge extrudé en tube. La seule couture se situe à la base. Tous les lots de sachets sont testés et contrôlés lors de leur fabrication sur les instruments Stomacher®. Les sachets sont soumis à une large palette de tests: ouvrabilité, transparence, flexibilité, dimensions et performances. Les sachets Stomacher® sont déclinés en divers formats afin de convenir à toutes les applications.
  • Fabriqués en polyéthylène de qualité alimentaire
  • Forte résistance aux impacts en raison d'une épaisseur minimale de 65 µm
  • Irradiés aux rayons gamma (25 à 50 kGy) afin de garantir leur stérilité. Certificat d'irradiation gamma de chaque lot disponible sur demande
  • Les sachets sont tracés par lot de 10; les protocoles d'essai standard QC pharmaceutiques sont appliqués à la fabrication
  • Les sachets Stomacher® sont emballés dans des sacs en plastique blanc résistants avec indication du contenu et extrémité à ouvrir pour préserver la stérilité du contenu sur la paillasse de laboratoire
Sachets standard:
Les sachets standard sont disponibles en deux tailles: 400 et 3500 ml. Les sachets de 400 ml sont au format circulateur avec couture ronde ou au format classique avec couture carrée. Les sachets de 400 ml sont disponibles dans deux formats de conditionnement différents: sacs de transport en plastique ou boîtes en carton. Ces dernières contiennent des sacs de 5 ou 50 sachets.
Sachets tamis:
Le sachet tamis est un sachet standard dans lequel est suspendu un sachet de tamisage. Le tamis est un sachet pleine largeur et possède des pores dont la taille garantit la libre circulation des organismes microbiologiques. Il n'existe aucun risque d'obstruction des pores, contrairement aux filtres plus fins. Les sachets tamis réduisent les risques d'obstruction des pipettes et protègent également les parois du sachet des échantillons granuleux. Disponibles en deux formats de 400 ml: classique ou circulateur.
Sacs à fermeture:
Les sacs à fermeture disposent d'une fermeture par fil de fer du côté de l'ouverture. Ces sacs sont utilisables pour la collecte d'échantillons. Dans le domaine des essais alimentaires, les sacs à fermeture peuvent s'employer pour préenrichir les échantillons destinés aux essais de pathogènes: il suffit de sceller les sacs et de les placer en incubateur après stomachage. Disponibles en deux formats de 400 ml: classique ou circulateur.
Simplettes®:
Les Simplettes® sont des pointes de pipettes économiques destinées à une utilisation avec les sachets Stomacher® 400. Elles ont la longueur idéale pour atteindre le fond du sachet et récupérer les échantillons à injecter dans les boîtes de Petri et les bouillons.
En PE.
Stérilisées aux rayons gamma.
Portoirs et ouvre-sacs pour sachets Stomacher®:
Les portoirs et ouvre-sacs pour sachets Stomacher® aident l'opérateur à manipuler ses échantillons sur sa paillasse.
Portoirs résistants en plastique transparent, faciles à entretenir et à nettoyer.
Les ouvre-sacs aident l'opérateur à charger ses échantillons et effectuer le pipetage des homogénats.
Informations de commande: Des informations sur la gamme complète de sachets et accessoires pour sachets Seward sont disponibles sur demande.