Imprimer
VWR®, Reagent Bottles, Narrow Neck, with Standard Ground Stoppers
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
215-3859EA 23.2 EUR
215-3859 215-3860 215-3861 215-3862 215-3863 215-3864 215-3865 215-3866
VWR®, Reagent Bottles, Narrow Neck, with Standard Ground Stoppers
Flacons Flacons en verre
Borosilicate 3.3 glass according to ISO 4796.
  • Extrêmement résistants aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Disponibles avec des capacités allant de 10 à 2000 ml
  • Bouchon en verre creux et joint rodé
Les flacons à réactifs VWR® sont dotés d'un col rodé avec précision, qui garantit un raccord étanche et hermétique à l'air entre la bouteille et le bouchon en verre. Tous les composants sont en verre borosilicaté 3.3, ils sont donc parfaits pour le stockage de milieux chauds et agressifs.