Imprimer
D(+)-Saccharose ≥99.9%, Ultrapure
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
04821713 04821721
ICNA04821713EA 126 EUR
ICNA04821713 ICNA04821721
D(+)-Saccharose ≥99.9%, Ultrapure
D(+)-Saccharose
Heavy metals (as Pb): <5 ppm
Glucose: <0.1%
Arsenic: <0.001 ppm
DNAse and RNAse-free.
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
Indice Merck: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM