Imprimer
Glycine ≥99.5%
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
04808822 04808831 04808873
ICNA04808822EA 132 EUR
ICNA04808822 ICNA04808831 ICNA04808873
Glycine ≥99.5%
Glycine
Electrophoresis Grade Heavy metals (as Pb): 20 ppm Used for preparation of Tris-glycine buffers.
Formule: NH₂CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM