Imprimer
Cefsulodin sodium salt
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cefsulodin sodium, Sodium (6R,7R)-3-((4-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)methyl)-8-oxo-7-((R)-2-phenyl-2-sulphonatoacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Sulcephalosporin
0219867780 0219867783
ICNA0219867780EA 89.2 EUR
ICNA0219867780 ICNA0219867783
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Storage temperature.: +4 °C
Formule: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Poids moléculaire: 554.524 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07793338
Numéro CAS: 52152-93-9