Vancomycine chlorhydrate (de Streptomyces orientalis)
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorhydrate de vancomycine
Vancomycin hydrochloride inhibits bacterial mucopeptide biosynthesis.
- Potency approx. 1000 µg/mg
- pH 2,5 to 4,5 (5% aqueous solution)
- Storage temperature +4 °C
- pH: 2.5 - 4.5 (5% aq solution)
Formule:
C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl Poids moléculaire: 1485.71 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03613611 Numéro CAS: 123409-00-7 |