HEPES (Acide 4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yléthanesulfonique) ≥99%, poudre blanche pour la biologie moléculaire
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
HEPES is a zwitterionic organic chemical buffering agent.
HEPES is widely used in many biochemical reactions and as a buffering agent in some cell culture media.
- Molecular Biology Reagent Grade
- Presentation: White Powder
- pKa: 7.5 (25 °C) (Lit.)
- Solutions may be autoclaved under standard conditions
Formule:
C₈H₁₈N₂O₄S Poids moléculaire: 238.31 g/mol Point de fusion: 234 °C (lit.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006158 Numéro CAS: 7365-45-9 Indice Merck: 13,04672 |
|
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
Purity | ≥99% |
OD250 (10% aq soln) | <0.2 |
OD260 (10% aq soln) | <0.1 |
OD280 (10% aq soln) | <0.1 |
pH (1% aq soln) | 4.0-5.5 |
Moisture | <1.0% |
Solubility (10% aq soln) | Clear, Colorless Solution |