Clindamycin hydrochloride
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Cleocin Hydrochloride, (2S,4R)-N-((1S,2S)-2-Chloro-1-((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)propyl)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 7[S]-Chloro-7-deoxylincomycin, Clindamycin HCl
Synonyms: 7[S]-Chloro-7-deoxylincomycin; Cleocin Hydrochloride
Storage temperature.: +4 °C
Formule:
C₁₈H₃₃ClN₂O₅S·HCl Poids moléculaire: 461.45 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD07793327 Numéro CAS: 21462-39-5 |