Imprimer
Thiamphenicol, crystallin
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0215684605 0215684625
ICNA0215684605EA 163 EUR
ICNA0215684605 ICNA0215684625
Thiamphenicol, crystallin
Thiamphenicol
Synonym: D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467983
Numéro CAS: 15318-45-3