Imprimer
Acide diéthylènetriaminepentaacétique 90, powder_white
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylenenitrilo)tétraacétique, Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa
0215147825 0215147883 0215147891
ICNA0215147825EA 34.9 EUR
ICNA0215147825 ICNA0215147883 ICNA0215147891
Acide diéthylènetriaminepentaacétique 90, powder_white
Acide diéthylènetriaminepentaacétique
Diethylenetriamine-N,N,N',N",N"-pentaacetic Acid is used as a chelating agent. Diethylenetriaminepentaacetic acid may be used to synthesize chitosan (CH)-gadolinium (Gd) diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) conjugates.
  • Presentation: White Powder
  • pH: 2.27 (Lit.)
  • Soluble in 1 M hydrochloric acid (50 mg/mL) & water.
  • Storage temperature: Store at Room Temperature (15-30 °C)
pH: 2.27
Formule: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Poids moléculaire: 393.35 g/mol
Point de fusion: 219…220 °C (lit.)                      
Densité: 1.770 g/mL (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004289
Numéro CAS: 67-43-6
Indice Merck: 13,07202
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~90%
FTIR Conforms to Standard