Imprimer
myo-Inositol
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
0210205250 0210205280 0210205290 0210205291
ICNA0210205250EA 53 EUR
ICNA0210205250 ICNA0210205280 ICNA0210205290 ICNA0210205291
myo-Inositol
myo-Inositol
D-myo-INOSITOL (i-Inositol; myo-Inositol; meso-Inositol) A lipotropic agent.
pH: Neutral to Litmus (10% aq soln)
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180.16 g/mol
Point d'ébullition: 291
Point de fusion: 210
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077932
Numéro CAS: 87-89-8
Indice Merck: 13,05001