Imprimer
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99% (par analyse titrimétrique), poudre blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
0210103825 0210103880 0210103890 0210103891
ICNA0210103825EA 49.2 EUR
ICNA0210103825 ICNA0210103880 ICNA0210103890 ICNA0210103891
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS) ≥99% (par analyse titrimétrique), poudre blanche
2-[Bis(2-hydroxyéthyl)amino]-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (BIS-TRIS)
Bis-Tris is zwitterionic buffer, an amine buffer similar to Tris. It exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature. Hydrochloric acid can be used to adjust pH for a Bis-Tris buffer to the desired pH.
  • Presentation: White Powder
  • Extinction Coefficient (E1%): 259 nm = 10. 277 nm = 10 (water)
  • pKa: (25 °C) 6.5
  • EM (water): 259 nm = 10; 277 nm = 10
  • Soluble in water (1 M - clear, colorless solution).
  • Storage temperature: Room Temperature
pH: Useful pH range 5.8-7.2
Formule: C₈H₁₉NO₅
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002853
Numéro CAS: 6976-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) 9-10
Moisture ≤1%