5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99%, crystallin
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Storage temperature: -20 °C
Formule:
C₉H₁₁IN₂O₅ |
Numéro MDL:
MFCD00134656 Numéro CAS: 54-42-2 |