Sodium chlorure 0,9% en solution aqueuse, OTEC, stérile
Marques : AGUETTANTTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Chlorure de sodium
Filtré à 0,2 µm
Sterile and non-pyrogenic solution used for instrument rinsing and development of buffers.
Certifications: CE marked.
Formule:
NaCl Poids moléculaire: 58.44 g/mol Point d'ébullition: 1413 Point de fusion: 801 |
Numéro MDL:
MFCD00003477 Numéro CAS: 7647-14-5 Indice Merck: 14,08599 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...