Imprimer
Flacons à centrifuger, flacons bio, avec bouchon à vis, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3120-2006 3120-2024
525-2317EA 827 EUR
525-2317 525-0987
Flacons à centrifuger, flacons bio, avec bouchon à vis, Nalgene®
Flacons Flacons à centrifuger
En copolymère de PP, avec bouchon à visser en PP blanc et joint en silicone.
  • La conception ergonomique facilite le chargement, la récupération et le stockage des échantillons. Les parois intérieures sont lisses pour éviter de cisailler les cellules fragiles
  • Le copolymère de PP assure une excellente résistance chimique
  • Ce flacon non stérile possède une durée de vie maximale de 50 cycles
  • Gamme de température de fonctionnement recommandée: 4 à 22 °C. Stockage à 0 °C
  • Conforme à la norme USP VI, non cytotoxiques et non hémolytiques
Conçu pour traiter un volume de 12 L en une seule opération lorsqu'il est utilisé dans une centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall® RC12BP ou dans un rotor libre Sorvall H-12000. Remplace le flacon biologique Sorvall (Code art. 77061). Ce flacon convient particulièrement à l'isolation des bactéries, des levures ou des tissus. Les séparations brutes de grands volumes jusqu'à 12 L peuvent être centrifugées jusqu'à 7333×g. Les flacons gradués à col large simplifient les décantations, les resuspensions et les prélèvements de granulés.