Imprimer
Thermomètres de précision, TFE 510
Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1340-5510 1340-5516
620-1388EA 292 EUR
620-1388 620-1389
Thermomètres de précision, TFE 510
Thermomètres Thermomètres numériques
Etanches, ces thermomètres de précision conviennent à de nombreuses applications de mesure et de contrôle en laboratoire et dans l'industrie.
  • Un microprocesseur contrôle les composants électroniques
  • Précision et linéarité maximales des mesures sur toute la plage de mesure
  • Mise hors tension automatique après 2 heures
  • Capteur de mesure : thermocouple
  • Trois fois plus rapide que les thermomètres à sonde RTD comparables
Capteur à thermocouple de type T
Informations de livraison: livré avec un capteur (620-1389 uniquement), une batterie au lithium CR 3 V pour une durée d'utilisation maximale de 5 ans avec indicateur de charge et un certificat d'étalonnage en usine.