Imprimer
Pipettes monocanales électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4670000BT 4670020BT 4670030BT 4670040BT
613-5748EA 916 EUR
613-5748 613-5749 613-5750 613-5751
Pipettes monocanales électroniques, avec Bluetooth, Thermo Scientific™ E1-ClipTip™
Pipettes Pipetteurs
Ces micropipettes sont idéales pour les tâches de pipetage répétitives nécessitant des microtubes à centrifuger ou des tubes à essais. Avec éjection électronique de pointe et pipetage par l'index pour permettre au pouce de se relâcher.
  • La pointe est verrouillée de façon étanche jusqu'à ce qu'elle soit éjectée pour éviter toute perte d'échantillons précieux à cause d'une chute de pointe
  • Deux options de fonctionnement pour chaque application : étapes configurées via la matrice ou préréglages intégrant les paramètres pour les applications les plus courantes
  • Cinq profils utilisateur à interface personnalisée, protection par mot de passe et fonctionnement coordonné de plusieurs utilisateurs et environnements
  • Possibilité de stocker jusqu'à 30 protocoles courants avec un nom et un étalonnage spécifiques dans les fonctions du programme
  • Fonctions de suivi de maintenance et d'étalonnage pour signaler aux utilisateurs que la micropipette nécessite une intervention pour maintenance ou réparation
  • Batterie au lithium-ion pour un résultat durable ; l'unité est rechargeable via un support de charge ou une prise
  • Programmation des pipettes par ordinateur en se connectant à la nouvelle application My Pipette™ Creator via connexion Bluetooth* ou USB
Informations de commande: Fournies avec une alimentation universelle. Extension de garantie de deux ans, uniquement disponible par enregistrement sur Internet.
Attention: Veuillez noter que les pointes ClipTip™ 384 et ClipTip™ 12,5, ainsi que les pipettes compatibles n'offrent pas de technologie de verrouillage.
* Les modèles Bluetooth ne sont pas disponibles dans tous les pays.