Imprimer
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
H54755.MD H54755.03 H54755.06
H54755.MDEA 80.1 EUR
H54755.MD H54755.03 H54755.06
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 115010-10-1 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04974524
Formule: C₇H₅ClO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974524
Numéro CAS: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,II