Imprimer
Système FlashGel™ pour ARN
Fournisseur: LONZA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
57027 57024 57028
733-1617EA 362 EUR
733-1617 733-1612 733-1618
Système FlashGel™ pour ARN
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse horizontale
Le système FlashGel™ pour ARN est optimisé pour les besoins uniques de l'ARN et pour l'analyse rapide de l'intégrité des échantillons. Un ARN intact et de grande qualité est essentiel pour des résultats reproductibles en matière d'expression génétique, d'analyse Northern, de construction de bibliothèques d'ADN complémentaire et de marquage de l'ADN complémentaire pour les microarrays. La plupart des protocoles recommande de contrôler l'ARN avant l'analyse en aval.
  • Analyse complète de l'ARN en moins de 30 minutes
  • Détecte <10 ng d'ARN par bande, avec une plage de séparation de 0,5 kb à 9 kb
  • Permet d'éviter l'utilisation de réactifs dangereux et de RNases contaminantes
Certifications: Certains composants et la technologie du système FlashGel™ sont vendus dans le cadre d'accords de licence. Le colorant pour acide nucléique de ce produit est fabriqué et vendu sous licence par Molecular Probes, Inc (réservé à une utilisation dans des applications de recherche ou de contrôle qualité) et couvert par des brevets émis et en attente. La technologie FlashGel Dock est fournie sous licence par Clare Chemical Research, Inc. et la technologie d'électrophorèse sous licence de Temple University.
Informations de livraison: Fourni en tant que composant distinct ou sous la forme d'un set de démarrage. Le set de démarrage contient une boîte de 9 cassettes FlashGel™ pour ARN à 12+1 puits, 1,2% d'agarose, un tampon d'échantillon, un marqueur d'ARN et de l'eau de qualité biologique moléculaire. Station d'accueil FlashGel™ vendue séparément.
Attention: Remarque: gel inaccessible. Ne convient pas à la récupération.