Imprimer
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Détecteurs à diffusion de lumière et basse température
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
903-0282EA 0 EUR
903-0282 903-0283 903-0630 903-0631 903-0632
VWR® ELSD LC, ELSD FP, ELSD 100, Détecteurs à diffusion de lumière et basse température
Détecteurs de chromatographie
Ces modèles ELSD combinent simplicité, fiabilité et robustesse pour toutes vos analyses ou purifications. Ils permettent la détection de tous les composés essentiels. La détection est basée sur une propriété universelle de tous les analytes et ne requiert pas la présence d'un groupe chromophorique, d'un groupe électroactif, etc. Le contrôle du système peut être effectué localement ou via un PC. Un mode d'arrêt à distance est également fourni pour minimiser les coûts et optimiser la durée de vie du système.
  • Élargissement de bande réduit en raison d'un nébuliser dédié et d'une conception de cellule innovante
  • Avec SAGA (ajustement du gain automatisé), un contrôle du gain innovant disponible lorsqu'il est piloté par un logiciel, le détecteur s'adapte automatiquement à la configuration du gain pour éviter toute saturation hors échelle du détecteur
  • Le gaz, la plaque chauffante, le photodétecteur et la source de lumière peuvent être arrêtés automatiquement à la fin d'une série d'analyses ou de purifications
  • Des protocoles SOP complets sont fournis pour les procédures de mise en conformité et de validation des normes BPL
ELSD LC : optimise la sensibilité des composés non-volatils, thermiquement labiles et semi-volatils.
ELSD FP : une optimisation du chemin des flux de liquide et une technologie centrée gaz pour la cellule de détection optique empêchent toute obstruction ou contamination du détecteur et élargissent son interopérabilité.
ELSD 100 : optimise la sensibilité des composés thermiquement labiles et semi-volatils. Linéarité directe sur la plage dynamique globale : meilleurs coefficients de corrélation. Nouvelle conception de la tête optique basée sur un nouveau laser haute puissance qui offre le rapport signal/bruit le plus élevé pour tous les composés.