Imprimer
Micro-spatules, LaboPlast® / SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-0032 5378-1032
231-0606EA 28.5 EUR
231-0606 231-0607
Micro-spatules, LaboPlast® / SteriPlast®
Spatules
PS. Double pelle-spatule à extrémités arrondies, contenu 1,0 et 0,25 ml. La micro-spatule à usage unique permet d'échantillonner, de transvaser ou de transformer de petites quantités de produits chimiques, poudres, granulés, pâtes, crèmes ou liquides.
  • La poignée centrale robuste et maniable facilite un travail précis
  • Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
  • En option, emballée une par une et stérilisée par irradiation gamma
Cdt: Disponible en paquet grandEn savoir plus