Imprimer
Cuillère avec spatule, LaboPlast® / SteriPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5378-0031 5378-1031
231-0608EA 28.5 EUR
231-0608 231-0609
Cuillère avec spatule, LaboPlast® / SteriPlast®
Spatules
PS. Double spatule avec cuillère 0,5 ml et lame de spatule 17 mm. La cuillère avec spatule peut être utilisée de différentes manières, comme cuillère d'échantillonnage, pour la mesure ou le transvasement de petites quantités, comme racleur ou pour mélanger et remuer.
  • Résistante aux produits chimiques et à la corrosion
  • Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
  • Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
  • En option, emballée une par une et stérilisée par irradiation gamma
Cdt: En paquet grand format (100 pièce) ou emballée une par une et stérilisée par irradiation gamma.