Imprimer
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Fournisseur: Trajan Scientific and Medical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
006292 005291 006291 005292 006293 2928500 2928600
554-1460EA 203 EUR
554-1460 554-1454 554-1459 549-0733 549-0734 SGEA2928500 SGEA2928600
Micro-extraction en phase solide (MEPS™)
Seringues Seringues de chromatographie
"Micro Extraction by Packed Sorbent" (MEPS™) est une technique développée pour la préparation d'échantillons par SPE (extraction en phase solide). Le produit MEPS™ se compose de deux parties, la seringue MEPS™ et le "Barrel Insert and Needle assembly" (BIN ensemble aiguille et piston). La technique MEPS™ pour préparer l'échantillon est utilisable en mode direct, mode phase inverse, en mode mixte et en échange d'ions. Comme les MEPS™ BIN peuvent s'utiliser pour des petits volumes jusqu'à 10 µl, ils représentent un outil performant pour l'usage en ligne d'analyses LC-MS de volumes réduits.
  • Le BIN contient une phase SPE incorporée dans l'aiguille de la seringue
  • Le BIN s'utilise avec des seringues MEPS™ de 100 ou 250 µl étanches aux gaz permettant l'usage de liquides à des pressions d'extraction normales
  • La préparation d'échantillons biologiques complexes est adaptée à la technique MEPS™ et réduit le volume d'échantillon et de réactif pour l'extraction
La base est de la silice avec une granulométrie de 45 µm et une porosité de 60 Å