Imprimer
Flacons à col large avec bouchons à vis
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41324012 41324006 41324030 41324072 41324054 41324018 41324066 41324048 41324036
HECH41324012EA 425 EUR
HECH41324012 HECH41324006 215-2193 201-0495 201-0496 201-0497 201-0498 HECH41324048 HECH41324036
Flacons à col large avec bouchons à vis
Flacons Flacons en verre
Flacons à col large en verre transparent, avec bouchon en PP noir. Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter poudres et pâtes.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour les applications n'impliquant pas de contraintes thermiques élevées
  • Filetage rond conforme à la norme DIN 168