Imprimer
VWR® VisiCam® Plus, Caméras USB numériques
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
630-2737EA 430 EUR
630-2737 630-2738 630-2919 630-2973 630-2974 630-3357
VWR® VisiCam® Plus, Caméras USB numériques
Caméras
Ces caméras fournissent des images haute résolution pour la microscopie quotidienne.
  • Fidélité des couleurs extrêmement fiable
  • Exposition automatique et balance des blancs pour des images claires
  • Connexion USB 3.0 pour un transfert de données à grande vitesse
  • Port optique à monture C standard
  • Comprend un logiciel de prévisualisation et de capture d'images et de vidéos pour analyse et traitement
Avec la monture C adaptée à votre microscope et à votre caméra, elle s'adapte à n'importe quel microscope à usage éducatif, industriel ou clinique.
Informations sur les accessoires: Le logiciel requis peut être téléchargé en ligne sous « Informations connexes ».
Informations de livraison: Fourni avec un câble USB, un adaptateur d'oculaire (Ø 23 mm), des adaptateurs annulaires (Ø 30 et 30,5 mm), une lame d'étalonnage, un CD ROM avec logiciel et un manuel d'utilisation.