Ces surbottes protègent contre les fines particules de poussière et les éclaboussures de produits chimiques liquides corrosifs. Résistance partielle aux éclaboussures.
- Matière lisse, sans peluchage et anti-abrasion (en PP spunbond avec PE stratifié)
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Imperméable aux particules, résistance partielle aux éclaboussures
- Antistatiques, avec élastiques ou cordons
Pour l'assainissement de sites contaminés, la reconstruction de bâtiments ou le désamiantage, ainsi que pour la pulvérisation dans l'agriculture, l'industrie et les cabines de peinture pour voitures.
*Taille unique.
Certifications: Cat. III, type 5 + 6